Learn More
5-Nitrobenzene-1,3-Dicarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 17984755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17984755 10 g 10g
17940445 1 g 1g
17991915 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17984755 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49479010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-88-2
Formula molecolare C8 H5 N O6
Molecular Weight (g/mol) 211.13
Sinonimo 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid
IUPAC Name 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-isophthalic acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Peso formulazione 211.0117