Learn More
5-Nitrobenzene-1,3-Dicarboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Nitro-isophthalic acid |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| Peso formulazione | 211.0117 |