Learn More
5-Nitrobenzimidazole, TRC
Codice prodotto. 30470185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470185 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470185 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4947951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrobenzimidazole
CAS 94-52-0
Formula molecolare C7H5N3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1H-Benzimidazole','5-nitro- (9CI), Benzimidazole','5(or 6)-nitro- (6CI,7CI), Benzimidazole','5-nitro- (8CI), 5(6)-Nitrobenzimidazole, 5-Nitro-1H-benzimidazole, 5-Nitrobenzimidazole, 6-Nitro-1H-benzimidazole, 6-Nitrobenzimidazole, NSC 3068, NSC 58858
InChI Formula InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2nc[nH]c2c1
IUPAC Name 6-nitro-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 163.14
Peso formulazione 163.0382