Learn More
(5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate, Mikromol™
Codice prodotto. 30463233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463233 4 x 25 mg 100mg
30052691 25 mg 25mg
30052684 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463233 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0943.0200254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
CAS 92-55-7
Nomi componenti o analita (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C9 H9 N O7
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 243.17
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 243.0379 g/mol