Learn More
5-nitrohexahydropyrimidine-2,4,6-trione hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11926713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11926713 50 g 50g
10055402 10 g 10g
11366885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11926713 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RDP00108EE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175278-58-7
Formula molecolare C4H5N3O6
Molecular Weight (g/mol) 191.10
Numero MDL MFCD00160499
InChI Key YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione xhydrate, 5-nitrohexahydropyrimidine-2,4,6-trione hydrate, 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 5-nitrobarbituric acid hydrate, c4nh33o5.h2o, 5-nitro-hexahydro-pyrimidine-2,4,6-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione,5-nitro-, hydrate 1:1
PubChem CID 2781274
SMILES O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrohexahydropyrimidine-2, 4, 6-trione hydrate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 50 g
IUPAC Name 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione;hydrate
Peso formulazione 191.1
Percent Purity 97%