Learn More
5-Nitroisatin, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 128720250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 611-09-6 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10031430
  • 89.71€ / 25g
Spedizione stimata: 29-07-2021
Identificatori chimici
611-09-6
192.13
UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
4669250
C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
C8H4N2O4
MFCD00005720
5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
5-nitro-1H-indole-2,3-dione
Specifica
5-Nitroisatin
Glass bottle
251°C
97%
96.0
97%
MFCD00005720
5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
192.13
192.13
97%
Authentic
Orange to Orange-Yellow
25g
611-09-6
100.0
C8H4N2O4
21, 456
UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-1H-indole-2,3-dione
4669250
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 5-Nitroisatin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
SDS Documenti
Certificati