Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Nitroisatin |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 251°C |
| Colore | Orange to Orange-Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 5-Nitroisatin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico