Learn More
5-Nitroisophtalic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17904036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17904036 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17904036 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0834.150025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Nitroisophtalic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitro-isophthalic acid
CAS 618-88-2
Nomi componenti o analita 5-Nitro-isophthalic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H5 N O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. O (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound A, Glycopyrrolate USP RC A, Glycopyrrolate Related Compound A, Glycopyrronium Bromide Impurity O, Glycopyrronium Impurity O
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC Name 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 211.13
Quantità 25 mg
Peso formulazione 211.0117 g/mol