Learn More
5-Nitrosalicylaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30483815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483815 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5209505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrosalicylaldehyde
CAS 97-51-8
Formula molecolare C7H5NO4
Quantità 5 g
Sinonimo 6-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 881, NSC 97387, 2-Formyl-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 5-Nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Nitrosalicylaladhyde, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(cc1C=O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Peso formulazione 167.0219