Learn More
5-Nitrosalicylic acid, 99%
Codice prodotto. 10703151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703151 250 g Plastic bottle 250g
10237320 5 g Glass Bottle 5g
10309070 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 300482500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-97-9
Formula molecolare C7H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Numero MDL MFCD00007338
InChI Key PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrosalicylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 228°C to 231°C
Colore Beige-Yellow to Brown-Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H3(OH)COOH
Quantità 250 g
Beilstein 10, 116
Indice di Merck 15, 6718
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/1475mL in water. Other solubilities: more soluble in hot water,very soluble in ethanol,ether,acetone
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid