Learn More
5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30465493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465493 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465493 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5209152.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 17302-46-4
Formula molecolare C8H7NO5
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-nitrobenzoate, Methyl 5-Nitro-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Nitrosalicylate
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)6-4-5(9(12)13)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 197.14
Peso formulazione 197.0324