missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine, TRC

Codice prodotto. 30464552
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30464552 1 g 1g
30472308 5 g -
30479422 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30464552 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5469751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1006-23-1
Formula molecolare C4 H6 N6 O
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Sinonimo 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Triamterene Imp. A (EP), Nitrosotriaminopyrimidine
IUPAC Name 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1

Specifica

Materiale o nome chimico Nitrosotriaminopyrimidine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
Peso formulazione 154.0603
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.