Learn More
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine), Mikromol™
Codice prodotto. 30050989
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 30050989
Marca: Mikromol MM0269.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Nomi componenti o analita Nitrosotriaminopyrimidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H6 N6 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
IUPAC Name 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Quantità 100 mg
Peso formulazione 154.0603 g/mol