Learn More
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine), Mikromol™
Codice prodotto. 30051757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051757 25 mg 25mg
30050989 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051757 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0269.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Nomi componenti o analita Nitrosotriaminopyrimidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H6 N6 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
IUPAC Name 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Quantità 25 mg
Peso formulazione 154.0603 g/mol