Learn More
5-Nitrothiophene-2-carbonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11317526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317526 5 g 5g
11307526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317526 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11058.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16689-02-4 | C5H2N2O2S | 154.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16689-02-4
Formula molecolare C5H2N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.143
Numero MDL MFCD00052401
InChI Key FLYONFCGDKAMIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitro-2-thiophenecarbonitrile, 5-cyano-2-nitrothiophene, 2-cyano-5-nitrothiophene, 5-nitrothiophene-2-carbonitirile, 5-nitro-thiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-nitro, zlchem 478, maybridge1_005980, 5-nitro-2-cyanothiophene, acmc-209dv8
PubChem CID 519294
IUPAC Name 5-nitrothiophene-2-carbonitrile
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
Punto di fusione 43°C to 45°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 123934
Peso formulazione 154.15
Percent Purity ≥98%