Learn More
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 4521-33-9 |
| Formula molecolare | C5H3NO3S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-Formyl-5-nitrothiophene, 2-Nitrothiophene-5-carboxaldehyde, 5-Nitro-2-formylthiophene, 5-Nitro-2-thienaldehyde, 5-Nitro-2- thienylaldehyde, 5-Nitro-2-thienylcarboxaldehyde, 5-Nitro-2-thiophenealdehyde, 5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Nitrothiophene-2-carbaldehyde, NSC 168226, NTA |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)s1 |
| IUPAC Name | 5-nitrothiophene-2-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 157.15 |
| Peso formulazione | 156.9834 |