Learn More
5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 15452199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15452199 5 g 5g
15462199 25 g 25g
15472199 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15452199 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64821.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6317-37-9 | C5H3NO4S | 173.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6317-37-9
Formula molecolare C5H3NO4S
Molecular Weight (g/mol) 173.142
Numero MDL MFCD00159552
InChI Key UNEPVPOHGXLUIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitrothiophene-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro-2-thenoic acid, 5-nitrothiophene-2-carboxylicacid, 5-nitro-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, 2-carboxy-5-nitrothiophene, pubchem5568, acmc-1b47f, 5-nitrothiophene-2-carboxylic
PubChem CID 80591
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 154°C to 159°C
Colore Yellow
Quantità 5 g
Beilstein 139665
Peso formulazione 173.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid