Learn More
5-Nitrothiophene-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10354142
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10354142 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10354142 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore DFP00020DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrothiophene-3-carbonitrile
CAS 42137-23-5
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H2N2O2S
Numero MDL MFCD00052580
Quantità 1 g
Sinonimo 2-nitrothiophene-4-carbonitrile, acmc-1aogv, maybridge1_003117, 2-nitro-4-cyanothiophene, 4-cyano-2-nitrothiophene, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile, nacmzlgghmpmkq-uhfffaoysa, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile #, 5-nitro-thiophene-3-carbonitrile, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile; 2-nitro-4-cyanothiophene; 2-cyano-4-nitrothiophene
InChI Key NACMZLGGHMPMKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CS1)C#N
IUPAC Name 5-nitrothiophene-3-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 154.14
PubChem CID 142579
Peso formulazione 154.15
Percent Purity 97%