Learn More
5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10653213 1 g 1g
10009441 250 mg 250mg
10182744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10653213 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore DFP00046DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 40357-96-8
Formula molecolare C5H3NO4S
Molecular Weight (g/mol) 173.142
Numero MDL MFCD00052582
InChI Key VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2777267
SMILES C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.15
Percent Purity 97%