Learn More
5-Nitrouracil, 98+%
Codice prodotto. 11449673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449673 25 g 25g
11459673 100 g 100g
11469673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449673 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12448.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 611-08-5 | C4H3N3O4 | 157.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-08-5
Formula molecolare C4H3N3O4
Molecular Weight (g/mol) 157.09
Numero MDL MFCD00006021
InChI Key TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
PubChem CID 69135
ChEBI CHEBI:60763
IUPAC Name 5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrouracil
Punto di fusione ∼300°C
Quantità 25 g
Beilstein 10410
Peso formulazione 157.09
Percent Purity ≥98%