Learn More
5-Nitrouracil, TRC
Codice prodotto. 30471810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471810 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471810 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN59600010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrouracil
CAS 611-08-5
Formula molecolare C4 H3 N3 O4
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC Name 5-nitro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 157.08
Peso formulazione 157.0124