Learn More
5-Nitrovanillin, 97%
Codice prodotto. 11492467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492467 100 g 100g
11472467 5 g 5g
11482467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14296.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 6635-20-7 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6635-20-7
Formula molecolare C8H7NO5
Molecular Weight (g/mol) 197.146
Numero MDL MFCD00007118
InChI Key ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitrovanillin, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, vanillin, 5-nitro, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldhyde, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro-5-methoxybenzaldehyde, 4-hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-nitrovanilline
PubChem CID 81134
ChEBI CHEBI:48385
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nitrovanillin
Punto di fusione 174°C to 178°C
Quantità 100 g
Beilstein 1973746
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 197.15
Percent Purity 97%