Learn More
5-Nonanone, 98%
Codice prodotto. 10457000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10457000 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10551601 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10457000 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159760250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 502-56-7
Formula molecolare C9H18O
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Numero MDL MFCD00009484
InChI Key WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
PubChem CID 10405
IUPAC Name nonan-5-one
SMILES CCCCC(=O)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Nonanone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 186.0°C to 187.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4180 to 1.4200
Quantità 25 mL
Beilstein 01, I, 365
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol;, very soluble in diethyl ether, chloroform.
Peso formulazione 142.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid