Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Nonanone |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -50.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.8200g/mL |
| Punti di ebollizione | 186.0°C to 187.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 65°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Show More |