Learn More
5-Norbornene-2-carboxylic acid, 98%, mixture of endo and exo, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Norbornene-2-Carboxylic Acid |
CAS | 120-74-1 |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.1290g/mL |
Punti di ebollizione | 136.0°C to 138.0°C (14.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (total of isomers) (GC) |
Odore | Stench |
Formula molecolare | C8H10O2 |
Indice di rifrazione | 1.4930 to 1.4960 (20°C, 589 nm) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-Norbornene-2-carboxylic acid