Learn More
5 NTU Non Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16410574 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
60 mL
Dimensione della confezione:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
16410574 60 mL 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16410574 Fornitore Reagecon N. del fornitore CRS560
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A suspension of polymer microspheres designed to overcome the adverse safety, accuracy and stability issues experienced with other turbidity standards
  • Guaranteed stability throughout shelf life even after opening bottle
  • ± 1% accuracy
  • NIST traceable
  • US EPA approved
Specifica
Tipo Non Ratio Turbidity Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) Non Ratio Instruments
Forma Liquid
Accuracy ± 1% NTU
Volume (sistema metrico) 60 mL
Tipo di imballaggio HDPE Bottle