Learn More
5 NTU Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11778455 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11778455 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11778455 Fornitore Reagecon N. del fornitore CRSR5100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    108.39€ / 100mL
    Risparmia 5.61€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A suspension of polymer microspheres designed to overcome the adverse safety, accuracy and stability issues experienced with other turbidity standards
  • Guaranteed stability throughout shelf life even after opening bottle
  • ± 1% accuracy
  • NIST traceable
  • US EPA approved
Specifica
Tipo Turbidity Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ratio Instruments
Forma Liquid
Accuracy ± 1% NTU
Volume (sistema metrico) 100 mL
Tipo di imballaggio HDPE Bottle