Learn More
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine, 98%
Codice prodotto. 15446749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15446749 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65136.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93778-57-5 | C31H30N4O6 | 554.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine
CAS 93778-57-5
Colore White to Yellow
Formula molecolare C31H30N4O6
Numero MDL MFCD00057879
Quantità 1 g
Sinonimo 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyinosine, dmt-di, 2'-deoxy-5'-o-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl purin-6-ol, inosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 2'-deoxy-5'-o-dimethoxytrityl-inosine, 2'-deoxy-5'-ortho-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-1h-purin-6-one
InChI Key IYNGMVFRUKBGNM-OQAPVCBANA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
IUPAC Name 9-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 554.60
PubChem CID 15277171
Peso formulazione 554.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder