Learn More
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methyluridine, 98%
Codice prodotto. 15470397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15470397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15470397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64880.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103285-22-9 | C31H32N2O8 | 560.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methyluridine
CAS 103285-22-9
Colore White to Yellow
Formula molecolare C31H32N2O8
Numero MDL MFCD00274123
Quantità 1 g
Sinonimo 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-o-methyluridine, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-dmt-2'-o-methyl-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-uridine, dmt-2-ome-u, uridine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl, 5'-o-dmt-2'-o-methyluridine, mfdhavfjdsrpkc-yxinzvnlsa-n, 2'-o-methyl-5'-o-dmt-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyluridine
Informazioni di solubilità Soluble in acetonitrile
InChI Key MFDHAVFJDSRPKC-UHFFFAOYNA-N
Molecular Weight (g/mol) 560.60
PubChem CID 11039002
Peso formulazione 560.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder