missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-O-demethyl-28-hydroxy-Avermectin A1a, TRC

Codice prodotto. 30368797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30368797 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30368797 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD72200010MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 5-O-demethyl-28-hydroxy-Avermectin A1a
CAS 96722-46-2
Formula molecolare C48 H72 O15
Quantità 10 mg
Sinonimo Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-, 3,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv., 28-Hydroxyavermectin B1a, 8alpha-hydroxy-avermectib B1a
InChI Formula InChI=1S/C48H72O15/c1-11-24(2)42-27(5)17-18-47(63-42)23-32-20-31(62-47)16-15-26(4)41(59-38-22-36(55-10)43(30(8)57-38)60-37-21-35(54-9)40(50)29(7)56-37)25(3)13-12-14-33-45(51)61-44-39(49)28(6)19-34(46(52)58-32)48(33,44)53/h12-15,17-19,24-25,27,29-32,34-45,49-51,53H,11,16,20-23H2,1-10H3/b13-12+,26-15+,33-14-/t24-,25+,27+,29+,30+,31-,32+,34+,35+,36+,37+,38+,39-,40+,41+,42-,43+,44-,45?,47-,48-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C/6\C(O)O[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C
Molecular Weight (g/mol) 889.08
Peso formulazione 888.4871
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.