Learn More
5-O-Desmethyl Omeprazole, TRC
Codice prodotto. 30011586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011586 5 mg 5mg
30009908 2.5 mg 2.50mg
30012798 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011586 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2921205MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151602-49-2
Formula molecolare C16H17N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 331.39
Sinonimo 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-ol
SMILES COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(O)ccc3[nH]2)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-O-Desmethyl Omeprazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H17N3O3S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)22-3)8-23(21)16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Peso formulazione 331.0991
Percent Purity >95%