Learn More
5-Oxo-1-[(2,3,6,7-tetramethoxy-9-phenanthrenyl)methyl]-L-proline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Oxo-1-[(2,3,6,7-tetramethoxy-9-phenanthrenyl)methyl]-L-proline |
| CAS | 87227-00-7 |
| Formula molecolare | C24H25NO7 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H25NO7/c1-29-19-8-13-7-14(12-25-18(24(27)28)5-6-23(25)26)16-10-21(31-3)22(32-4)11-17(16)15(13)9-20(19)30-2/h7-11,18H,5-6,12H2,1-4H3,(H,27,28)/t18-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@]1(O)C(O)C(O)[C@@H](O)CO1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 439.46 |