Learn More
5-Oxo-5-phenylvaleric Acid, TRC
Codice prodotto. 30426352
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426352 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426352 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8701882.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid
CAS 1501-05-9
Formula molecolare C11H12O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo delta-Oxobenzenepentanoic Acid, 4-Benzoylbutanoic Acid, 4-Benzoylbutyric Acid, 5-Oxo-5-phenylpentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxopentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxovaleric Acid, NSC 10139, gamma-Benzoylbutyric Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 5-oxo-5-phenylpentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Peso formulazione 192.0786