Learn More
5-Oxo-5-phenylvaleric Acid, TRC
Codice prodotto. 30410776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410776 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410776 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO870188500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid
CAS 1501-05-9
Formula molecolare C11H12O3
Quantità 500 mg
Sinonimo delta-Oxobenzenepentanoic Acid, 4-Benzoylbutanoic Acid, 4-Benzoylbutyric Acid, 5-Oxo-5-phenylpentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxopentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxovaleric Acid, NSC 10139, gamma-Benzoylbutyric Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 5-oxo-5-phenylpentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Peso formulazione 192.0786