Learn More
5-Phenoxy-2-furoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10659325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10659325 5 g 5g
10600665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10659325 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore HTS06019DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 60698-32-0
Formula molecolare C11H8O4
Molecular Weight (g/mol) 204.18
Numero MDL MFCD01925067
InChI Key QQKXTFLRAZKJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenoxy-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-phenoxy, 5-phenoxy-furan-2-carboxylic acid, maybridge3_002285, 5-phenoxypyromucic acid
PubChem CID 2812790
IUPAC Name 5-phenoxyfuran-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenoxy-2-furoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 204.18
Percent Purity 97%