Learn More
(5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10573002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10573002 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10436272 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10573002 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10209CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 352018-88-3
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
Numero MDL MFCD03086105
InChI Key LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776302
IUPAC Name (5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 95%