Learn More
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10571682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571682 1 g Amber Glass Bottle 1g
10561682 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10346784 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10571682 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10201DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 99924-18-2
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Numero MDL MFCD00105447
InChI Key RUKDIKJSGDVSIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 5-phenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, buttpark 15357-35, 4-carboxy-5-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-phenyl, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-ylcarboxylic acid, saltdata: free, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydro-5,8-dimethoxy-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776299
IUPAC Name 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(OC=N1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 189.17
Percent Purity 97%