Learn More
5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15495297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495297 250 mg 250mg
15475297 1 g 1g
15485297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15495297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32560.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5504-65-4 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5504-65-4
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD06798067,MFCD03834501
InChI Key LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-phenyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138562
IUPAC Name 5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(NN=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 280°C to 285°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%