Learn More
5-Phenyl-2-furoyl chloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11315409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11315409 1 g 1g
11325409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11315409 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50403.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 57489-93-7 | Molecular Formula: C11H7ClO2 | Molecular Weight: 206.625 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57489-93-7
Formula molecolare C11H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 206.625
Numero MDL MFCD02258033
InChI Key YUCYPPIIPWVJMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, 5-phenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am1i, 2-furancarbonyl chloride, 5-phenyl
PubChem CID 2772079
IUPAC Name 5-phenylfuran-2-carbonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenyl-2-furoyl chloride
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 206.63