Learn More
(5-Phenyl-2-ureido)thiophene-3-carboxamide, TRC
Codice prodotto. 30427657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30427657 2.5 mg
30422289 25 mg
30425951 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30427657 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3382502.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 354811-10-2
Formula molecolare C12 H11 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 261.3
IUPAC Name 2-(carbamoylamino)-5-phenylthiophene-3-carboxamide
SMILES NC(=O)Nc1sc(cc1C(=O)N)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Phenyl-2-ureido)thiophene-3-carboxamide
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H11N3O2S/c13-10(16)8-6-9(7-4-2-1-3-5-7)18-11(8)15-12(14)17/h1-6H,(H2,13,16)(H3,14,15,17)
Peso formulazione 261.0572