Learn More
(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10557673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10557673 250 mg 250mg
10679364 1 g 1g
10317254 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10557673 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30509CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 1619-37-0
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
Numero MDL MFCD01444104
InChI Key BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1481082
IUPAC Name (5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%