Specifica
| Vettore alfa | PHENYLOXAZOLE |
| Materiale o nome chimico | 5-Phenyloxazole |
| CAS | 1006-68-4 |
| Colore | Brown to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Conforms |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C9 H7 N O |
| Numero MDL | 00067074 |
| Quantità | 1 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 145.16 |
| Vedi altri risultati |