Learn More
5-Phenyloxazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17750629 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17750629 5 g 5g
17740629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17750629 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 264220050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Specifica
Vettore alfa PHENYLOXAZOLE
Materiale o nome chimico 5-Phenyloxazole
CAS 1006-68-4
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9 H7 N O
Numero MDL 00067074
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Forma fisica Crystals or Low Melting Solid