Learn More
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10089171
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10089171 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10262822 1 g Amber Glass Bottle 1g
10412064 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10089171 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 19163-24-7
Formula molecolare C11H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 204.243
InChI Key QGMFBCDNJUZQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-2-thiophene carboxylic acid, pubchem19533, 5-phenyl-2-thenoic acid, 2-carboxy-5-phenylthiophene, 5-phenyl 2-thiophenecarboxylic acid, 5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 736494
IUPAC Name 5-phenylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.25
Percent Purity 95%