Learn More
5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10586050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10586050 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10586050 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00307DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-piperidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS 71125-46-7
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H12N4S
Quantità 1 g
Sinonimo 5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1081, 2-amino-5-piperidino-1,3,4-thiadiazole, 5-piperidyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 2-amino-5-piperid-1-yl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-piperidinyl
InChI Key ULKCIZIQEBWQFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C2=NN=C(S2)N
IUPAC Name 5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 184.261
PubChem CID 1500010
Peso formulazione 184.26
Percent Purity 97%