Learn More
5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10778435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10778435 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10547084 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10778435 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC72604CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 24372-48-3
Formula molecolare C10H13NOS
Molecular Weight (g/mol) 195.28
Numero MDL MFCD05263177
InChI Key SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2113341
SMILES O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-piperidin-1-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carboxaldehyde, 5-piperidylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-piperidinyl, piperidinothiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-piperidinyl
IUPAC Name 5-piperidin-1-ylthiophene-2-carbaldehyde
Peso formulazione 195.28
Percent Purity 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.