Learn More
Fisherbrand™ 5-Place Slide Mailer
Codice prodotto. 11719885 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensioni (L x P x A):
43 x 24 x 88 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11719885 Natural 43 x 24 x 88 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11719885
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Safe and secure transport of standard microscope slides
  • Prodotto in polipropilene trasparente extra forte
  • Il contenitore contiene 5 diapositive standard da 76 x 25,4 mm ciascuna
  • I canali interni con fessure mantengono i vetrini separati e semplificano la rimozione
  • Il coperchio a pressione garantisce una chiusura ottimale per mantenere al sicuro i vetrini
  • Monouso
Specifica
Tipo Slide Mailer
Capacità vetrino 5
Tipo di chiusura Snap-top
Colore Natural
Dimensioni (L x P x A) 43 x 24 x 88 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini standard
Materiale Polipropilene trasparente (PP)
Quantità 5 vetrini