Learn More
(5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | (5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 190.27 |
Percent Purity | 95% |