Learn More
5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10728455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10728455 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10215474 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10728455 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 278803-20-6
Formula molecolare C10H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 205.231
Numero MDL MFCD06496471
InChI Key HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 4739100
IUPAC Name 5-pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.24
Percent Purity 97%