Learn More
(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10081714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10081714 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10152834 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10081714 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67009CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 138194-04-4
Formula molecolare C10H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 191.248
Numero MDL MFCD09879963
InChI Key GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
PubChem CID 15708918
IUPAC Name (5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl)methanol
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.25
Percent Purity 95%